Learn More
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
- Avec des articulations 24/40
- Le joint assure une étanchéité parfaite en haut et en —bas et n'entre jamais en contact avec l'échantillon.
- Fond plat
- Chargement aisé et lyophilisation rapide des échantillons grâce au col large
- Compatible avec Labconco , Virtis™ et d'autres grandes marques de lyophilisateurs
- Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace
Accessoires requis
- Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 3,55 in |
| Capacité (métrique) | 750 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (impériale) | 5,7 in |
| Hauteur (métrique) | 14,5 cm |
| Comprend | Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone |
| Type de produit | Kit de flasque |
| Joint conique standard | 24/40 |
| Poids (impériale) | 3 lb |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |