Learn More
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™
Code produit 10734131 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10734131 250 ml 1 pièce
10335130 500 ml 1 pièce
10395170 1000 ml 1 pièce
10417400 100 ml 1 pièce
10318559 50 ml 1 pièce
10053612 750 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10734131 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7554600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    458.76€ / 1 pièces
    Économisez 46.24€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
  • Avec des articulations 24/40
  • Le joint assure une étanchéité parfaite en haut et en —bas et n'entre jamais en contact avec l'échantillon.
  • Fond plat
  • Chargement aisé et lyophilisation rapide des échantillons grâce au col large
  • Compatible avec Labconco , Virtis™ et d'autres grandes marques de lyophilisateurs
  • Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace
Accessoires requis
  • Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs
Spécification
Diamètre (impériale) externe 2,33 in
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (impériale) 4,33 in
Hauteur (métrique) 11 cm
Comprend Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
Type de produit Kit de flasque
Joint conique standard 24/40
Poids (impériale) 3 lb
Jetable Réutilisable
Mouth Style Joint
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 59,2 mm
Poids (métrique) 1.4 kg