Learn More
Labconco™ Forme de congélation en sac lyph-scellé
Code produit 30022070 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
19.56 cm
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
30022070 19.56 cm 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30022070 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7594700
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
La forme optionnelle Lyph-Seal Bag Freezer Form assure une épaisseur uniforme lors de la précongélation de l’échantillon et favorise un séchage uniforme avec un contact maximal avec l’étagère.
  • Une épaisseur uniforme de l’échantillon permet un séchage plus efficace et une standardisation des flux de travail.
Spécification
Type Moule d’enrobage
Couleur Gris
Matériau Acier inoxydable
Profondeur (impériale) 7,7 in
Profondeur (métrique) 19.56 cm
Largeur (impériale) 6,8 in
Largeur (métrique) 17.27 cm
Longueur (impériale) 6,7 in
Longueur (métrique) 17.02 cm