Learn More
Labconco™ Sécheur à plateau à scellement lyph
Code produit 30022085 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Tension Conditionnement
30022085 Schuko 230 V 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30022085 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 780401030
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le séchoir à plateau Lyph-Seal peut sécher au lyophilisme jusqu’à 8 sacs et être scellé sous vide, permettant un stockage à long terme ou un transport sécurisé.
  • Comprend 4 étagères chauffantes avec contrôle de l’ambiance à 50 °C pour une lyophilisation optimisée.
Spécification
Type Chambre de tablette chauffée pour produits
Nbre d’étagères 4
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 60 °C
Matériau Acier inoxydable (304)
Type de bouchon Schuko
Tension 230 V