Learn More
Lys05, MedChemExpress
Code produit 16471587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471587 50 mg
16468117 5 mg
16456006 100 mg
16415408 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16471587 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12855A
MedChemExpress Lys05 (Lys01 trihydrochloride) is a novel lysosomal autophagy inhibitor with IC50 values of 3.6, 3.8, 6 and 7.9 μM for 1205Lu, c8161, LN229 and HT-29 cell line in the MTT assay.
Lys05 (Lys01 trihydrochloride) is a novel lysosomal autophagy inhibitor with IC50 values of 3.6, 3.8, 6 and 7.9 μM for 1205Lu, c8161, LN229 and HT-29 cell line in the MTT assay.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lys05
CAS 1391426-24-6
Couleur Light Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H26Cl5N5
Quantité 50 mg
Synonyme Lys01 trihydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (45.48 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : 6.4 mg/mL (11.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CCNC1=CC=NC2=C1C=CC(Cl)=C2)CCNC3=CC=NC4=CC(Cl)=CC=C43.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 549.75
Poids de la formule 549.75
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death