Learn More
Lysergol, TRC
Code produit 30138195
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138195 500 mg 500mg
30135448 2.5 g 2.50g
30003712 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138195 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL488030500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 602-85-7
Formule moléculaire C16 H18 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 254.33
Synonyme (8β)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, Ergoline-8β-methanol, 9,10-didehydro-6-methyl- (8CI), Lysergol (6CI,7CI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., (8β)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, NSC 196867
Nom IUPAC [(6aR,9R)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methanol
SMILES CN1C[C@H](CO)C=C2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34
Spécification
Nom chimique ou matériau Lysergol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H18N2O/c1-18-8-10(9-19)5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(7-17-14)6-15(13)18/h2-5,7,10,15,17,19H,6,8-9H2,1H3/t10-,15-/m1/s1
Poids de la formule 254.1419