Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Matrice de lyse A, tubes de 50 mL
Code produit 15752462 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 tubes de 50 ml
2 tubes de 50 ml
50 tubes de 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15752462 2 tubes de 50 ml 2 pièces
11480506 10 tubes de 50 ml 10 pièces
12751461 50 tubes de 50 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15752462 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116950002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La matrice de lyse A BigPrep™ contient une matrice de grenat et des sphères en céramique pour le broyage ou la lyse des tissus animaux et végétaux, des insectes, des bactéries, des levures, des champignons et des algues.
Les tubes de la matrice de lyse A contiennent une matrice de grenat et des sphères en céramique de 1/4 in pour le broyage et la lyse d’une gamme de types d’échantillon. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques. À utiliser sur FastPrep instruments ou tout batteur à perles.
  • Contenance du tube : 50 mL
  • Types d'échantillons : tissus animaux, plantes, insectes, nématodes, bactéries, levures, champignons, algues
  • Matériau des perles : paillettes de grenat et cinquante sphères en céramique de 6,35 mm de diamètre (1/4 in)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Flocons de grenat et sphères en céramique
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type d’échantillon Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levure, Champignons, Algues
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse A
Quantité 2 tubes de 50 ml
RNase Sans RNase
Volume d’échantillon Jusqu’à 7 g par préparation
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.