Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse A, en vrac
Code produit 15762282 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 g
500 g
Conditionnement:
200g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15762282 200 g 200g
10150405 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15762282 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116540423
La matrice de lyse A en vrac contient des flocons angulaires et tranchants pour le broyage d’une gamme de types d’échantillon pour l’isolement de l’ADN.
La matrice de lyse A en vrac contient une matrice de grenat composée de flocons angulaires, tranchants et chimiquement inertes qui ne lient pas les acides nucléiques. La matrice de grenat est un composant des tubes de la matrice de lyse A. À utiliser sur les instruments FastPrep ou tout batteur à microbilles.
  • Utilisé pour lyser, broyer ou homogénéiser des échantillons robustes et résistants
  • La lyse est ainsi plus efficace pour les échantillons durs grâce à des surfaces tranchantes, angulaires et irrégulières
  • La matrice de grenat peut être utilisée très efficacement pour l’isolement de l’ADN, mais elle est très agressive et doit être utilisée avec précaution pour les applications d’isolement de l’ARN et des protéines
  • Types d’échantillon : Tissus animaux et végétaux, insectes, nématodes et lyse des bactéries, levures, champignons et algues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Flocons de grenat
Type d’échantillon Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levure, Champignons, Algues
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse A (grenat)
Type d’emballage En vrac
Type de produit Matrice de lyse A (grenat)
Quantité 200 g
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.