Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse B, tubes de 2 ml
Code produit 11452410 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452410 50 tubes de 2 ml 50 pièces
11462410 100 tubes de 2 ml 100 pièces
11472410 500 tubes de 2 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452410 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116911050
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La matrice de lyse B contient des sphères en silice de 0,1 mm pour lyser les bactéries et les spores.
Les tubes de la matrice de lyse B contiennent des sphères en silice de 0,1 mm et sont utilisés avec des instruments FastPrep ou des microbilles similaires pour lyser les bactéries, les tissus fongiques et les spores.
  • Taille des tubes : 2 mL
  • Types d’échantillon : Bactéries à Gram positif et à Gram négatif, tissus fongiques, spores
  • Matériau des microbilles : Sphères en silice de 0,1 mm
Spécification
Type de microbilles Sphères de silice
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Format Tube
Type d’échantillon Bactéries, Champignons, Sol, Tissus animaux
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse B
Type de produit Matrice de lysing
Quantité 50 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.