Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse B, tubes de 2 ml
Code produit 11462410 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462410 100 tubes de 2 ml 100 pièces
11452410 50 tubes de 2 ml 50 pièces
11472410 500 tubes de 2 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462410 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116911100
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La matrice de lyse B contient des sphères en silice de 0,1 mm pour lyser les bactéries et les spores.
Les tubes de la matrice de lyse B contiennent des sphères en silice de 0,1 mm et sont utilisés avec des instruments FastPrep ou des microbilles similaires pour lyser les bactéries, les tissus fongiques et les spores.
  • Taille des tubes : 2 mL
  • Types d’échantillon : Bactéries à Gram positif et à Gram négatif, tissus fongiques, spores
  • Matériau des microbilles : Sphères en silice de 0,1 mm
Spezifikation
Type de microbilles Sphères de silice
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type d’échantillon Bactéries, Champignons, Sol, Tissus animaux
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse B
Quantité 100 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.