Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse B, en vrac
Code produit 12737217 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 250 g
1 x 500 g
1 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12737217 1 x 500 g 500g
15729190 1 x 1 kg 1kg
17476473 1 x 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12737217 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116540428
La matrice de lyse B contient des sphères de silice de 0,1 mm et est utilisée principalement pour la lyse des bactéries à Gram positif et Gram négatif. Elle détériore également les tissus et les spores fongiques et peut être utilisée comme additif pour la
Le protocole rapide et facile à utiliser garantit une lyse réussie même avec les échantillons les plus difficiles, pour une efficacité et une fiabilité élevées.
  • Composant critique du système de préparation des échantillons FastPrep™
  • Inclus dans le kit bleu FastRNA™ Pro et la matrice bleue FastProtein™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Sphères de silice de 0,1 mm
Contenu et stockage Stockage à température ambiante (15°C à 30°C)
Format Tube
Type d’échantillon Bactéries (Gram +/-), Champignons, Spores
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Quantité 1 x 500 g
Dimensions de 0,074 à 0,150 mm
Forme Perles de verre blanc (silice)
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.