Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse Y, en vrac
Code produit 17496473 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17496473 1 kg 1kg
15782282 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17496473 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116540437
La matrice de lyse Y est composée de microbilles d’oxyde de zirconium stabilisées à l’oxyde d’yttrium de 0,5 mm de diamètre, et est utilisée principalement pour la lyse des bactéries à Gram positif et Gram négatif, des tissus fongiques et des spores, des
  • Applications : La matrice de lyse Y est utilisée principalement pour la lyse des bactéries à Gram positif et négatif, des tissus fongiques et des spores, des levures, des moisissures, des algues filamenteuses et des biofilms.
  • Les microbilles présentent une densité élevée et une dureté extrêmement élevée, ce qui rend cette matrice idéale pour la fissuration de parois cellulaires très résistantes, tandis que sa surface lisse minimise les cisaillements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Microbilles d’oxyde de zirconium stabilisées à l’oxyde d’yttrium de 0,5 mm
Description Microbilles de broyage stabilisées à l’oxyde d’yttrium de 0,5 mm, matrice Y
Type d’échantillon Levure, Champignons, Algues
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse Y
Quantité 1 kg
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.