Learn More
Invitrogen™ Lysing Solution, Whole Blood Lysing Solution
Description
Invitrogen Cal-Lyse™ est une solution de lyse formulée pour permettre la lyse des érythrocytes dans des échantillons de sang périphérique humain anticoagulé. La solution de lyse Invitrogen Cal-Lyse™ doit être utilisée pour faciliter le dénombrement des leucocytes colorés à l’aide d’anticorps monoclonaux pour l’analyse en cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection pour toutes les solutions de lyse cellulaire et de conservation ainsi que pour tous les produits liés à la fixation et à la perméabilisation des échantillons, les réactifs de blocage, puis pour obtenir des informations sur l’utilisation de Dynabeads™ dans l’isolement des cellules.
Consultez un guide de sélection pour toutes les solutions de lyse cellulaire et de conservation ainsi que pour tous les produits liés à la fixation et à la perméabilisation des échantillons, les réactifs de blocage, puis pour obtenir des informations sur l’utilisation de Dynabeads™ dans l’isolement des cellules.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Quantité | 25 mL |
| Volume (métrique) | 25 ml |
| Type de réactif | Tampon de lyse du sang total |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Type de produit | Réactif |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.