Learn More
Invitrogen™ Lysis/Binding Buffer for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Code produit 15622809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 60 ml
Conditionnement:
60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15622809 1 x 60 ml 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15622809 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A33562
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ce tampon de lyse / liaison est inclus dans les kits de purification d’ARNm Dynabeads™ suivants.
Ce tampon de lyse / liaison est inclus dans les kits de purification d’ARNm Dynabeads™ suivants : Les numéros Réf. 61011, 61012 et 61021. Il est proposé séparément pour les applications nécessitant plus de solution de lyse / liaison que ce qui est fourni dans le kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 x 60 ml, stockage (entre 2°C et 8°C)
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 1 x 60 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.