Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lyse, 0,5 % de Tween 20, pH 8,0
Code produit 15454455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454455 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15454455 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J61792.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Pour l’isolement des protéines marquées à l’histidine
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 500 ml
Format Liquide
Type de produit Réactif de lyse cellulaire
À utiliser avec (application) Pour l’isolement des protéines modifiées marquées à l’histidine
pH 8
Contenu et stockage Température ambiante