Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de lyse DL
Description
Le kit sanguin ARN NucleoSpin™ 8 offre une lyse totale directe du sang allant jusqu’à 400 μl de sang total prélevé dans des tubes de prélèvement sanguin standard et empêche la dégradation de l’ARN pendant la procédure d’isolement.
- Pour une utilisation avec le kit sanguin ARN NucleoSpin™ 8
- Solution contenant de grandes quantités d’ions chaotropiques
- Avec le tampon RB4, elle crée des conditions de liaison pour l’adsorption de l’ARN sur la membrane de silice
- La lyse sélective des érythrocytes et la préparation d’un culot de leucocytes ne sont pas nécessaires
- Pour 24 x 8 préparations
Spécification
Spécification
| CAS | 593-84-0 |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | Isolement de l’ARN |
| À utiliser avec (équipement) | 8 kits sanguins NucleoSpin™ (MPN 740220) |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 100 mL |
| Formule | Thiocyanate de guanidinium |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer DL
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate