Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de lyse M
Code produit 31937803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31937803 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31937803 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 743210.250
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Tampon de lyse pour PCR directe à partir de souris
  • Pour une utilisation dans une variété d’applications de laboratoire
Specifications
pH 8,5 à 9,5
Quantité 250 mL
Type de solution Tampon