Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de lyse ML
Code produit 12763411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12763411 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12763411 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740973.30
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Tampon de lyse ML à utiliser avec les kits NucleoSpin miRNA.
Spécification
CAS 593-84-0
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) Purification d’acides nucléiques
pH 6,5 à 7,5
Forme physique Liquide
Quantité 30 mL
Formule Thiocyanate de guanidinium ; 2-Mercaptoéthanol ; eau
Odeur Sulfurique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Buffer ML (30 mL)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol