Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Code produit 10397979 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
70 ml
Conditionnement:
70mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10397979 70 ml 70mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10397979 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1223
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit and may be purchased separately.
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. K0502, K0503) and may be purchased separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de lyse
Contenu et stockage Conserver à température ambiante, -20°C
Description Solution de lyse
Gamme de produits GeneJET
Type de produit Solution de lyse
Quantité 70 ml
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lysis Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulphate, Sodium hydroxide