Learn More
LysoPC(14:0/0:0), MedChemExpress
Description
LysoPC(14:0/0:0) is a lysophospholipid (LyP). It is a monoglycerophospholipid in which a phosphorylcholine moiety occupies a glycerol substitution site. LysoPC(14:0/0:0) has potent antispasmodic effect.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | LysoPC(14:0/0:0) |
| CAS | 20559-16-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H46NO7P |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 50 mg/mL (106.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@@H](O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 467.58 |
| Poids de la formule | 467.58 |
| Afficher plus |