Learn More
Melford Lysozyme de blanc d’œuf de poule
Code produit 30018447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018447 1 g 1g
30018449 5 g 5g
30018448 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018447 Fournisseur Melford Code fournisseur L381001.0
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Purifié à partir de blanc d'œuf de poule, doublement cristallisé, dialysé et fourni sous forme de poudre lyophilisée sans sel.
Purifié à partir de blanc d’ovule, 2 fois cristallisé, dialysé et fourni sous forme de poudre lyophilisée sans sel.
Purifié à partir de blanc d'œuf de poule, doublement cristallisé, dialysé et fourni sous forme de poudre lyophilisée sans sel.
Poudre sèche stable pendant 3 à 5 ans lorsqu'elle est stockée au sec entre 2 °C et 8 °C.
La solution mère est stable jusqu'à 3 jours à 4 °C et jusqu'à 1 an à -20 °C.
Spécification
CAS 12650-88-3
Quantité 1 g