Learn More
M-110, MedChemExpress
Description
M-110 is a highly selective, ATP-competitive inhibitor of PIM kinases with a preference for PIM-3 (IC50=47 nM). M-110 inhibits PIM-1 and PIM-2 with similar IC50s of 2.5 μM. M-110 inhibits the proliferation of prostate cancer cell lines with IC50s of 0.6 to 0.9 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | M-110 |
| CAS | 1395048-49-3 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H28ClN5O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (74.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N/N=C(C1=CC=C(Cl)C=C1O)\CC)C2=CC(NCCCN3CCOCC3)=NC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 445.94 |
| Poids de la formule | 445.94 |
| Afficher plus |