Learn More
Gilson™ Adaptateur à puits M-384 avec positionnement manuel
Code produit 15803192 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PLATEMASTER™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15803192 PLATEMASTER™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15803192 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F1077603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    940.80€ / 1 pièces
    Économisez 74.20€
    7% de réduction
En stock
Accessoire permettant l’utilisation de microplaques à 384 puits avec positionnement manuel.
Cet adaptateur est un accessoire pour le PLATEMASTERTM qui permet l'utilisation de microplaques 384 puits avec un positionnement manuel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Accessoires pour pipeteurs
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001
Couleur Gris
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
À utiliser avec (équipement) PLATEMASTER™
Quantité 1
Garantie 1 an
Largeur (impériale) 6,26 in
Hauteur (impériale) 2,99 in
Hauteur (métrique) 76 mm
Poids (impériale) 2.21 lb
Poids (métrique) 1 kg
Nb par paquet 1