Learn More
R&D Systems™ m-3M3FBS
Code produit 18044282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18044282 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18044282 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1941/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.78€
    193.20€ / 10mg
    Économisez 20.58€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Phospholipase C activator
Activator of phospholipase C (PLC). Stimulates superoxide generation, Ca2+ release and inositol phosphate formation in a variety of cell types. Also inhibits growth of the leukemic cell lines U937 and THP-1.
Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau m-3M3FBS
CAS 200933-14-8
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C16H16F3NO2S
Poids de la formule 343.36
Pureté >99%
Poids moléculaire 343.36