Learn More
Gilson™ Adaptateur pour plaque de contrôle de la température M-96
Code produit 15813192 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PLATEMASTER™, PIPETMAX™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15813192 PLATEMASTER™, PIPETMAX™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15813192 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F1077604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    330.75€ / 1 pièces
    Économisez 26.25€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
L'adaptateur de plaque de contrôle de température M-96 est un adaptateur à 96 puits offrant un contrôle passif de la température pour maintenir vos échantillons chauds ou froids.
Le bloc chauffant en aluminium est un adaptateur pour PLATEMASTERTM et PIPETMAXTM qui accepte les plaques sans jupe et semi-jupe.
  • Offre un contrôle de la température passive (chaud ou froid) pour vos échantillons
  • 96 puits pour le maintien des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Accessoires pour pipeteurs
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001
Couleur Gris
L’appareil peut contenir 96 tubes
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 0,2 mL
À utiliser avec (application) Manipulation des liquides, contrôle de la température des échantillons
À utiliser avec (équipement) PLATEMASTER™, PIPETMAX™
Quantité 1
Volume (impérial) 0,007 oz.
Garantie 1 an
Largeur (impériale) 0,04 in
Hauteur (impériale) 0,11 in
Hauteur (métrique) 3 kg
Poids (impériale) .02 lb
Poids (métrique) .01 kg
Nb par paquet 1