Learn More
m-acetotolidide, Thermo Scientific™
Code produit 10493925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10493925 5 g Flacon en verre 5g
10187273 25 g Flacon en verre 25g
10278703 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10493925 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391300050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 537-92-8
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00014962
Clé InChI ALMHSXDYCFOZQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-methylacetanilide, n-acetyl-m-toluidine, m-acetotoluidide, 3-methylacetanilide, n-3-methylphenyl acetamide, m-acetotoluide, 3-acetamidotoluene, n-m-tolylacetamide, m-methylacetanilide, aceto-m-aminotoluene
CID PubChem 10843
Nom IUPAC N-(3-méthylphényl)acétamide
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Acetotoluidide
Point de fusion 65°C to 67°C
Point d’ébullition 303°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4NHC(O)CH3
Quantité 5 g
Merck Index 15, 72
Poids de la formule 149.19
compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Acetotoluidide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement