Learn More
M-anisaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11934791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11934791 500 mL Flacon en verre 500mL
10113210 25 mL Flacon en verre 25mL
10275770 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11934791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156765000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 591-31-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-31-1
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Clé InChI WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-anisaldehyde, 3-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy, m-methoxybenzaldehyde, metamethoxybenzaldehyde, 3-methoxy-benzaldehyde, unii-8zao7s0ivh, ccris 960, meta-anisaldehyde, 8zao7s0ivh
CID PubChem 11569
Nom IUPAC 3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Anisaldehyde
Couleur Jaune
Densité 1.1190g/mL
Point d’ébullition 143.0°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CHO
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5540
Quantité 500 mL
Beilstein 08,59
Gravité spécifique 1.119
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Anisaldehyde
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Faresætning
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.