Learn More
Acide m-anisique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10512171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10512171 25 g Flacon en plastique 25g
15780809 100 g Flacon en plastique 100g
10380544 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10512171 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152470250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-38-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002499
Clé InChI XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
CID PubChem 11461
Nom IUPAC Acide 3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Anisic acid
Point de fusion 103.0°C to 108.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Point d’ébullition 170.0°C to 172.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3OC6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, 137
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Anisic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.