Learn More
m-Bromotoluène, MP Biomedicals
Code produit 11438374 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11438374 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11438374 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521077610
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Bromotoluene
CAS 591-17-3
Formule moléculaire C7H7Br
Numéro MDL MFCD00000085
Quantité 10 g
Synonyme 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
Clé InChI WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1
Nom IUPAC 1-bromo-3-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 171.04
CID PubChem 11560
Poids de la formule 171.04