Learn More
m-Chloro Hippuric Acid, TRC
Code produit 30366909
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366909 10 g 10g
30353182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30366909 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36655510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57728-59-3
Formule moléculaire C9H8ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 213.62
Synonyme (3-Chlorobenzoylamino)acetic Acid, N-(3-Chlorobenzoyl)glycine, NSC 201882, m-Chlorohippuric Acid, N-(3-Chlorobenzoyl)glycine
Nom IUPAC 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1cccc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Chloro Hippuric Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-3-1-2-6(4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Poids de la formule 213.0193