Learn More
m-Cresol, 0.99%, Honeywell™
Code produit 15677780 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
2kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15677780 5 g Flacon en verre 5g
15647780 100 g Flacon en verre 100g
15657780 250 g Flacon en verre 250g
15667780 2 kg Flacon en verre 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15677780 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur C857275G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
0.99
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-39-4
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002302
Clé InChI RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
CID PubChem 342
ChEBI CHEBI:17231
Nom IUPAC 3-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Cresol
Point de fusion 11.8°C (1013hPa)
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.034g/mL at 25°C
Point d’ébullition 202°C (1013 hPa)
Point d’éclair 86°C (186.8°F)
Température d’allumage 1036°F
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4OH
Quantité 5 g
Numéro UN UN2076
Beilstein 506719
Informations sur la solubilité 22.7g/L at 25°C at ca. 7 pH Solubility in water
Densité de vapeur 3.72 (vs air)
Poids de la formule 108.14g/mol
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Liquid