Learn More
m-Cresol-d7, TRC
Code produit 30365635
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30365635 50 mg 50mg
30354708 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30365635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC78191750MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202325-51-7
Formule moléculaire C7 D7 H O
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Synonyme 3-Methylphenol-d7, 1-Hydroxy-3-methylbenzene-d7, 3-Hydroxytoluene-d7, 3-Methylphenol-d7, NSC 8768-d7, m-Cresylic Acid-d7, m-Hydroxytoluene-d7, m-Kresol-d7, m-Methylphenol-d7, m-Oxytoluene-d7, m-Toluol-d7, meta-Cresol-d7
Nom IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)phenol
SMILES [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Cresol-d7
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
Poids de la formule 115.1015