Learn More
m-Cresol, TRC
Code produit 30133220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
Conditionnement:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133220 250 g 250g
18053350 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133220 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC781915250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-39-4
Formule moléculaire C7 H8 O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Synonyme Metacresol, 3-Methylphenol, Phenol, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylphenol (ACI), m-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Cresol, 3-Hydroxytoluene, m-Cresylic acid, m-Hydroxytoluene, m-Kresol, m-Methylphenol, m-Oxytoluene, m-Toluol, meta-Cresol, NSC 8768
Nom IUPAC 3-méthylphénol
SMILES Cc1cccc(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylphenol (m-Cresol)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Poids de la formule 108.0575
Pourcentage de pureté >95%