Learn More
m-Hydroxyhippuric Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | m-Hydroxyhippuric Acid |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-2-6(4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13) |
| Poids de la formule | 195.0532 |