Learn More
m-Nitroacétanilide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | m-Nitroacetanilide |
| CAS | 122-28-1 |
| Formule moléculaire | C8H8N2O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-(3-nitrophenyl)-Acetamide, 3’-nitro-Acetanilide (6CI,7CI,8CI), m-nitro-Acetanilide (3CI), N-(3-Nitrophenyl)acetamide, 1-(Acetylamino)-3-nitrobenzene, 3-Nitro-N-acetylaniline, 3’-Nitroacetanilide, N-Acetyl-m-nitroaniline, NSC 1314, NSC 99339 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N-(3-nitrophényl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.16 |
| Poids de la formule | 180.0535 |