Learn More
Acide m-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30471220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471220 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471220 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49470050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzoic acid
CAS 121-92-6
Formule moléculaire C7 H5 N O4
Quantité 50 g
Synonyme Benzoic acid','3-nitro- (9CI','ACI), 3-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','m-nitro- (8CI), m-Carboxynitrobenzene, m-Nitrobenzenecarboxylic acid, m-Nitrobenzoic acid, m-Nitrobenzoic acid, NSC 9801
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC acide 3-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Poids de la formule 167.0219