Learn More
Acide m-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Nitrobenzoic acid |
| CAS | 121-92-6 |
| Formule moléculaire | C7 H5 N O4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Benzoic acid','3-nitro- (9CI','ACI), 3-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','m-nitro- (8CI), m-Carboxynitrobenzene, m-Nitrobenzenecarboxylic acid, m-Nitrobenzoic acid, m-Nitrobenzoic acid, NSC 9801 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | acide 3-nitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.12 |
| Poids de la formule | 167.0219 |