Learn More
m-Nitrophénol, 99,9 %, pour analyse GC, MP Biomedicals™
Code produit 11429181 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11429181 100 g
11409181 5 g
11419181 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429181 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215589380
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 554-84-7
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00007240
Clé InChI RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
CID PubChem 11137
ChEBI CHEBI:34346
Nom IUPAC 3-nitrophénol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Nitrophenol
Note relative au nom Pour l’analyse GC
Couleur Rouge-jaune
Quantité 100 g
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 0.999
Forme physique Poudre cristalline