Learn More
m,p-Quaterphényl, TRC
Code produit 30423098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30423098 50 mg
30409610 250 mg
30422675 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423098 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ11655050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1166-19-4
Formule moléculaire C24 H18
Poids moléculaire (g/mol) 306.4
Synonyme 3,4'-Diphenylbiphenyl, 1,1':3',1' ':4' ',1' ' '-Quaterphenyl
Nom IUPAC 1-phényl-3-(4-phénylphényl)benzène
SMILES c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3cccc(c3)c4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau m,p-Quaterphenyl
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H18/c1-3-8-19(9-4-1)21-14-16-22(17-15-21)24-13-7-12-23(18-24)20-10-5-2-6-11-20/h1-18H
Poids de la formule 306.141