Learn More
M-PEG4-thiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | M-PEG4-thiol |
| CAS | 52190-55-3 |
| Formule moléculaire | C9H20O4S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanethiol, 3,6,9,12-Tetraoxatridecane-1-thiol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20O4S/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7-13-8-9-14/h14H,2-9H2,1H3 |
| SMILES | COCCOCCOCCOCCS |
| Nom IUPAC | 2-[2-[2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthanethiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 224.32 |
| Poids de la formule | 224.1082 |