Learn More
Thermo Scientific™ Réactif M-PER™ pour l’extraction de protéines de mammifères
Code produit 11885095 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
250 ml
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11885095 25 ml 25mL
11874111 250 ml 250mL
11884111 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11885095 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78503
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Isolez la protéine totale des cellules de mammifères cultivées avec ce réactif de lyse et d’extraction hautement efficace.
Le réactif Thermo Scientific™ M-PER pour l’extraction de protéines de mammifères permet d’extraire des protéines totales à partir de cellules de mammifères en culture avec une grande efficacité.
Ce réactif de lyse cellulaire est une formulation de détergent non dénaturante qui dissout les membranes cellulaires afin d’extraire toutes les protéines cellulaires solubles en seulement 5 minutes. Le réactif M-PER nécessite peu voire aucune rupture mécanique et permet d'obtenir davantage de protéines par comparaison aux cycles de congélation/décongélation et aux procédures de sonication. Ce réactif de lyse des cellules de mammifères est tellement efficace qu’il n’est pas nécessaire de gratter les cellules adhérentes de la boîte de culture, ce qui permet de lyser et d’analyser, directement et en toute simplicité, des cellules cultivées dans des plaques à 24 et à 96 puits. Les lysats cellulaires résultants, obtenus à partir de cellules adhérentes ou en suspension, sont compatibles avec de nombreux essais en aval, notamment des dosages immunologiques, des dosages enzymatiques et une diversité d'analyses de gène rapporteur courantes.
Points clés :
  • Doux – lyse à base de détergent produisant des extraits immédiatement compatibles avec les dosages protéiques Coomassie™ (Bradford), BCA ou SDS-PAGE
  • Compatibilité – extraits de protéines solubles à l’état non dénaturé permet d’utiliser directement l’immunoprécipitation et d’autres procédures de purification par affinité
  • Exempt d’amine et dialysable – la formulation assure une compatibilité avec les systèmes de dosage suivants
  • Commodité – les cellules adhérentes sont lysées directement dans la plaque ou après un grattage et un lavage en suspension
  • Non dénaturante – préserve la luciférase, la β-galactosidase, CAT et d’autres activités de gènes rapporteurs avec la même efficacité, voire meilleure, que celle obtenue avec les produits des autres fournisseurs et les méthodes de congélation/décongélation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 ml
Format Liquide
Type de produit Réactif d’extraction de protéines
Volume (métrique) 25 ml
Contenu et stockage Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante.
Gamme de produits M-PER