Learn More
m-Phénétidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656544 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mL
Code produit. 10656544
Marque: Thermo Scientific Acros 186720050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 621-33-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-33-0
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00007785
Clé InChI WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-phenetidine, benzenamine, 3-ethoxy, m-ethoxyaniline, 3-ethoxybenzenamine, unii-xe9kkl972r, ccris 4696, xe9kkl972r, 3-ethoxyphenylamine, 3-ethoxy aniline, 3-ethoxy-phenylamine
CID PubChem 12120
Nom IUPAC 3-éthoxyaniline
SMILES CCOC1=CC=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Phenetidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 248.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5650 to 1.5670
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.03
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Phenetidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: m-Phenetidine