Learn More
m-Phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498246
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
Code produit. 11498246
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15339.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-45-2 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
m-Phenylenediamine is used in the foaming-type hair dye composition. It is used as a synthetic electronic grade polyimide material and epoxy resin curing agent. It is used also block polymers, textile fibers, urethanes, petroleum additives, rubber chemicals, in corrosion inhibitors, in photography, as reagent for gold & bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La m-phénylènediamine est utilisée dans la composition de colorant capillaire de type moussant. Elle est utilisée comme matériau polyimide de qualité électronique synthétique et agent de durcissement de résine époxy. Elle est également utilisée pour bloquer les polymères, les fibres textiles, les uréthanes, les additifs pétroliers, les produits chimiques en caoutchouc, les inhibiteurs de corrosion, en photographie, comme réactif pour l’or & le brome.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’acétone, le DMF, le MEK, et le dioxane.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans l‘obscurité. Stocker sous argon sec. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates, et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-45-2
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Numéro MDL MFCD00007799
Clé InChI WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamine
CID PubChem 7935
ChEBI CHEBI:8092
Nom IUPAC benzène-1,3-diamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Phenylenediamine
Point de fusion 62°C to 66°C
Densité 1.139
Point d’ébullition 284°C to 287°C
Point d’éclair 187°C (368°F)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1673
Beilstein 471357
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,7283
Informations sur la solubilité Soluble in water, methanol, acetone, DMF, MEK, dioxane
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 98%