Learn More
M-phénylènediamine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
25g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617753 5 kg Récipient en plastique 5kg
10563101 25 g Flacon en verre 25g
10235230 250 g Flacon en verre 250g
10306780 500 g Flacon en verre 500g
10677672 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10617753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130560050
CAS: 108-45-2 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-45-2
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00007799
Clé InChI WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-phenylenediamine, 1,3-phenylenediamine, 1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine, m-diaminobenzene, 3-aminoaniline, m-aminoaniline, meta-phenylenediamine, developer c, 3-phenylenediamine
CID PubChem 7935
ChEBI CHEBI:8092
Nom IUPAC benzène-1,3-diamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Phenylenediamine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63.0°C to 65.0°C
Couleur Brun-gris ou Brun-roux à jaune
Point d’ébullition 282.0°C to 284.0°C
Point d’éclair 175°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H4(NH2)2
Quantité 5 kg
Beilstein 03, IV, 79
Merck Index 15, 7395
Informations sur la solubilité Solubility in water: 350g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.