Learn More
Dichlorhydrate de m-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10378730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10378730 100 g Flacon en verre 100g
10308690 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10378730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 216651000
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 541-69-5 | C6H8N2·2ClH | 181.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-69-5
Formule moléculaire C6H8N2·2ClH
Poids moléculaire (g/mol) 181.07
Numéro MDL MFCD00012975
Clé InChI SVTOYMIYCMHPIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene-1,3-diamine dihydrochloride, m-phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-benzenediamine dihydrochloride, 1,3-benzenediamine, dihydrochloride, m-phenylenediamine hydrochloride, unii-se5rlo93tg, 1,3-diaminobenzene dihydrochloride, m-aminoaniline dihydrochloride, 3-aminoaniline dihydrochloride
CID PubChem 10941
Nom IUPAC Benzène-1,3 diamine ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Phenylenediamine dihydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à beige-gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(NH2)2·2HCl
Quantité 100 g
Beilstein 13, 38
Merck Index 10, 7164
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 181.07
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Phenylenediamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.