Learn More
Thermo Scientific™ M.R.S. Agar
Code produit 10209632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10209632 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10209632 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0361B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolate and enumerate lactic acid bacteria from food samples with this medium.
Isolate and enumerate lactic acid bacteria from food with Thermo Scientific™ Oxoid™ M.R.S. Agar (Dehydrated). This medium is designed to support profuse growth of all strains of lactobacilli, even the difficult and slow-growing strains of Lactobacillus brevis and Lactobacillus fermenti.
M.R.S. La gélose est conçue pour favoriser la croissance des ‘bactéries d’acide lactique’, qui comprennent les espèces des genres suivants : Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus et Leuconostoc. Toutes ces espèces peuvent produire de l’acide lactique en quantités considérables.
  • Performances supérieures par rapport au milieu au jus de tomates de Briggs1 et au milieu à l’extrait de viande et au jus de tomates de De Man
  • Permet la croissance de toutes les souches de lactobacilles, y compris les souches difficiles et à croissance lente de Lactobacillus brevis et Lactobacillus fermenti
Les ‘bactéries d’acide lactique’ sont des bactéries à Gram positif, sans catalase, oxidase-négatives et possèdent des exigences nutritionnelles très particulières. La croissance est considérablement améliorée par les conditions microaérobies. De manière générale, les ‘bactéries d’acide lactique’ affichent un retard de croissance et des colonies de taille inférieure à celle d’autres microorganismes. Elles peuvent être envahies dans des milieux non sélectifs, en particulier si une incubation est nécessaire pendant 2 à 4 jours.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : Normes AFNOR, IDF, NMKL.
Description M.R.S. Gélose (déshydratée)
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 8,1 L de milieu