Learn More
acide m-salicylique, TRC
Code produit 30138103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138103 50 g 50g
17962735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138103 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS08810550G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-06-9
Formule moléculaire C7 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Synonyme Benzoic acid, 3-hydroxy-, Benzoic acid, m-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybenzoic acid, 3-Carboxyphenol, NSC 55746, m-Carboxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid, m-Salicylic acid
Nom IUPAC Acide 3-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)c1cccc(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzoic acid
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Poids de la formule 138.0317