Learn More
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série M
Code produit 13413629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
M1800-E
M2800-E
M3800-E
M5800-E
M8800-E
Tension:
230/240 V
Capacité (métrique):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Capacité (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures unitSize
13413629 M8800-E 230/240 V 20,8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in) 1 pièce
13453609 M1800-E 230/240 V 1,9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in) 1 pièce
13493609 M2800-E 230/240 V 2,8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in) 1 pièce
13433619 M3800-E 230/240 V 5,7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in) 1 pièce
13463619 M5800-E 230/240 V 9,5 L 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13413629 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur CPX952836R
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Équipez votre laboratoire avec le nettoyeur à ultrasons Bransonic série MH. Cette unité est conçue avec une construction solide et une excellente fonctionnalité pour une grande variété d’applications, notamment la séparation des cellules, la préparation des échantillons et le dégazage des liquides.
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur à ultrasons Bransonic série MH.Cette unité est conçue avec une construction solide et une excellente fonctionnalité pour une grande variété d’applications, notamment la séparation des cellules, la préparation des échantillons et le dégazage des liquides.
  • La fréquence de balayage élimine les ondes stationnaires et crée une cavitation constante dans toute la cuve, éliminant ainsi les zones mortes pour une durée de vie prolongée
  • Avec minuteur mécanique de 60 minutes et fonctionnement en continu
  • Transducteurs industriels 40 kHz
  • Commandes situées au-dessus et derrière sur un panneau facilement accessible de la tour de commande surélevé par rapport à la cuve pour éviter tout dommage causé par un contact avec les solutions de nettoyage
  • Corps en plastique
  • Résistant aux produits chimiques
  • Modèles 1,5 gal et supérieurs
  • Drains de réservoir avec vannes
Spécification
Affichage Aucun - Molette de contrôle
Matériau Boîtier en plastique, réservoir en acier inox
Minuteur 60 min
Fréquence 40 kHz
Tension 230/240 V
Capacité (impériale) 5,5 gal.
Capacité (métrique) 20,8 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Comprend Drains de réservoir avec vannes
Modèle M8800-E
Poids (impériale) 26 lb
Poids (métrique) 11,8 kg
Type de prise CEE 7/7