Learn More
M-thiocrésol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430288 100 g 100g
11410288 5 g 5g
11420288 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23818.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-40-7
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.20
Numéro MDL MFCD00004843
Clé InChI WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
CID PubChem 7930
Nom IUPAC 3-méthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC=CC(S)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Thiocresol
Point de fusion <-20°C
Densité 1.044
Point d’ébullition 196°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.5762
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1851959
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9325
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 97%