Learn More
Acide m-toluènesulfonique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362146
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362146 25 g 25g
11352146 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03419.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 312619-56-0 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
m-Toluenesulfonic acid monohydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide M-toluènesulfonique monohydraté est utilisé dans la recherche chimique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker à l’écart des bases fortes, à l’abri de l’humidité. Les matières incompatibles sont des agents oxydants, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312619-56-0
Formule moléculaire C7H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 190.213
Numéro MDL MFCD00167130
Clé InChI GHLYGGIKYFLYTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate, m-toluenesulfonic acid monohydrate, m-toluenesulfonic acid hydrate, acmc-20akdl, m-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate 1:x, benzenesulfonicacid, 3-methyl-, hydrate 1:1
CID PubChem 53249652
Nom IUPAC 3-acide méthylbenzènesulfonique;hydrate
SMILES CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluenesulfonic acid monohydrate
Point d’ébullition 165°C (0.1 mmHg)
Indice de réfraction 1.527
Quantité 25 g
Numéro UN UN2586
Beilstein 2208421
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 190.22 (172.20 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%